460214
Diisodecyl adipate
technical grade
Synonyme(s) :
DIDA (plasticizer)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Pf
27.4 °C (lit.)
Solubilité
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H50O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-29-25(27)19-13-14-20-26(28)30-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Clé InChI
YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
429.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
221 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves