459100
Lead(II) perchlorate hydrate
≥99.995%
Synonyme(s) :
Lead perchlorate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.995%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Densité
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Reactant for preparation of lead coordination polymers
- Pb(II) hydroxycarbonate (plumbonacrite) nanoparticles.
- Lead sulfide semiconductor nanoparticles by radiolytic method.
- Lead coordination polymers.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges