443018
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
96%
Synonyme(s) :
Diisobutylène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>3.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
83 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
96%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
736 °F
Limite d'explosivité
4.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
101-102 °C (lit.)
Densité
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Clé InChI
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
25.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3.9 °C - closed cup