432040
Benzyloxyacetic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
137-139 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
phenyl
Chaîne SMILES
OC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
GRZHHTYDZVRPIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- mixed benzyloxyacetic pivalic anhydride
- chiral glycolates, 1,2:4,5-di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranos-3-yl benzyloxyacetate, via esterification
- tetraaqua(1,10-phenanthroline-[κ]2N,N′)magnesium(II) bis[(2,4-dichlorophenyl)acetate]
- as ligand in the preparation of diaquabis(benzyloxyacetato)copper(II) complex
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter