422770
Menthyl acetate
97%
Synonyme(s) :
(±)-Menthol acetate, (±)-Menthyl acetate, dl-Menthyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
228-229 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Menthyl acetate is a monoterpene that is widely utilized as a flavoring agent in the food and beverage industry.
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :