419044
Cellulose acetate butyrate
average Mn ~70,000
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~70,000
Ampleur du marquage
12-15 wt. % Acetyl
35-39 wt. % Butyryl
1.2-2.2 wt. % Hydroxyl
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Densité
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable