Key Documents
413666
Sigma-Aldrich
Indium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Indium triiodide
About This Item
Formule linéaire :
InI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Pureté
99.998% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Impuretés
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Application
Used to prepare vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide.
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.