413631
Calcium bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydrobromic acid calcium salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Niveau de qualité
Pureté
99.98% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Densité
3.353 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable