Principaux documents
41314
Sigma-Aldrich
2-Maleimidoethyl mesylate
technical, ≥90.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Maleimidoethyl methanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO5S
Poids moléculaire :
219.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
maleimide
mesylate
Chaîne SMILES 
O=C(C=C1)N(CCOS(=O)(C)=O)C1=O
InChI
1S/C7H9NO5S/c1-14(11,12)13-5-4-8-6(9)2-3-7(8)10/h2-3H,4-5H2,1H3
Clé InChI
PMKKIDFHWBBGDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)