411760
Furfuryl methacrylate
97%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
Methacrylic Acid Furfuryl Ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Contient
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
80-82 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(2)9(10)12-6-8-4-3-5-11-8/h3-5H,1,6H2,2H3
Clé InChI
DWXAVNJYFLGAEF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter