409022
Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight), 20 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PDADMAC
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight)
Concentration
20 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.375
Viscosité
250-500 cP(25 °C, Brookfield)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.