407992
N-Methylphthalimide
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
129-132 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
imide
Chaîne SMILES
CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable