Principaux documents
406732
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether
average Mn ~380
Synonyme(s) :
Polyoxypropylene diglycidyl ether
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~380
Indice de réfraction
n20/D 1.464
Densité
1.14 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O1C(C1)CO.OC(CO)C
InChI
1S/C3H6O2.C3H8O2/c4-1-3-2-5-3;1-3(5)2-4/h3-4H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DGOJCIHEPUQYGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup