402028
2-Amino-3-formylchromone
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
249 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C1=C(N)Oc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO3/c11-10-7(5-12)9(13)6-3-1-2-4-8(6)14-10/h1-5H,11H2
Clé InChI
TVGIYZVZBKAJRR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Description générale
Application
- chiral Schiff base ligands (R)/(S)-2-amino-3-(((1-hydroxypropan-2-yl)imino)methyl)-4H-chromen-4-one
- hydrazone derivatives, required for the synthesis of heterocyclic Schiff′s bases having antimicrobial activity
- N-{4-[(6-chloro-4-oxo-4H-chromen-3-ylmethylene)amino]phenyl}-3,5-dimethyl-benzofuran-2-carboxamide
- N-{4-[(6-chloro-4-oxo-4H-chromen-3-ylmethylene)amino]phenyl}-1,4-dihydro-chromono [2,3-b]pyrrole-2-carboxamide
- 6-chloro-3-{[4-(2-thioxo-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-5-ylamino)phenylimino] methyl}- 4-oxo-4H -chromene
- 3-(2-amino-4-oxo-4H-chromen-3-yl)methylidene)-6- ethyl-2H-pyrano[3,2-c]quinolone-2,4,5(3H,6H)trione
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3