Documents
400580
Sigma-Aldrich
Potassium tellurate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
K2TeO4·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.79 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder, crystals or chunks
Niveau de qualité
Concentration
≤48% Te (after reduction with sulphite, gravimetric)
Chaîne SMILES 
O.[K+].[K+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4Te.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Clé InChI
GQDXSEHGIRKBIY-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable