Documents
392197
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,2′-dicarbocyanine iodide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H27IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
263-265 °C (lit.)
λmax
707 nm
Chaîne SMILES 
[I-].CCN1\C(=C\C=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-24(20-18-22-12-8-10-16-26(22)28)14-6-5-7-15-25-21-19-23-13-9-11-17-27(23)29(25)4-2;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZFYDGPJXMYCXNV-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.