Principaux documents
392073
Sigma-Aldrich
Diphenyl(trimethylsilyl)phosphine
technical grade
Synonyme(s) :
(Diphenylphosphino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diphenylphosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.603 (lit.)
Point d'ébullition
119-120 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H19PSi/c1-17(2,3)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Clé InChI
WTWVGNUJAAOVSC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1