386553
Trioctylaluminum solution
25 wt. % in hexanes
Synonyme(s) :
Tri-n-octylaluminium, Tri-n-octylaluminum, Trioctylalane
About This Item
Produits recommandés
Concentration
25 wt. % in hexanes
Densité
0.701 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC[Al](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/3C8H17.Al/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;/h3*1,3-8H2,2H3;
Clé InChI
LFXVBWRMVZPLFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter