383481
3-Cyanochromone
97%
Synonyme(s) :
4-Oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
174-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C(=COc2ccccc12)C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-4,6H
Clé InChI
SFWNPLLGXKJESA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-aminochromone-3-carboxamide
- 3-amino-4H-chromeno[3,4-d]isoxazol-4-one
- 3-(diaminomethylene)chroman-2,4-dione
- functionalized novel spirobenzofuranones
- 6H-bis-[1]-benzopyrano[2,3-b:3′,4′-e]pyridin-8(8H)ones and 3-(2′-hydroxybenzoyl)-5H-[1]benzopyrano[4,3-b]pyridine
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable