383163
Niobium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Niobium dioxide, Niobium dioxide (NbO2 ), Niobium oxide (Nb2 O4 )
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Densité
5.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Nb]=O
InChI
1S/Nb.2O
Clé InChI
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.