379255
Antimony(III) oxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Diantimony trioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Point d'ébullition
1550 °C (lit.)
Pf
655 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
Clé InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges