375241
Propyl vinyl ether
99%
Synonyme(s) :
1-(Ethenyloxy)propane, 1-(Vinyloxy)propane, n -Propyl vinyl ether
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Contient
0.1% potassium hydroxide as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
65 °C (lit.)
Densité
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCOC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
OVGRCEFMXPHEBL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves