Key Documents
372625
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedimethanol
97%
Synonyme(s) :
1,1′-Ferrocenylbis(methanol), Cyclopentadienemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14FeO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
106-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].OC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-4,7H,5H2;
Clé InChI
ZFFYTNSKVXIYIE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Haipeng Xiang et al.
Nanoscale, 10(28), 13572-13580 (2018-07-06)
A sandwich-type electrochemical immunosensor for sensitive detection of a tumor marker, α-fetoprotein (AFP), was fabricated by employing polydopamine-detection antibody nanoparticles (PDANPs-Ab2) as selective redox cycling-based signal amplifiers on an electrodeposited nano-gold electrode. In this research, PDANPs prepared through oxidative polymerization