Key Documents
366943
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]24/D −3.7°, c = 5 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m0/s1
Clé InChI
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter