Principaux documents
366773
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Zr(SO4)2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.35 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
1-2 (25 °C, 5%)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
Clé InChI
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
Autres remarques
may contain excess sulfuric acid
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges