364827
Disperse Red 13
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
2-[4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylphenylamino]ethanol
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 95%
Pf
122-129 °C (lit.)
λmax
503 nm
Chaîne SMILES
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H17ClN4O3/c1-2-20(9-10-22)13-5-3-12(4-6-13)18-19-16-8-7-14(21(23)24)11-15(16)17/h3-8,11,22H,2,9-10H2,1H3/b19-18+
Clé InChI
FEJPWLNPOFOBSP-VHEBQXMUSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable