362883
Dibenzyl N,N-diethylphosphoramidite
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
TTC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
0.71 psi ( 55 °C)
Essai
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
NLGUJOVLAXLSMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as phosphitylating reagent in the synthesis of glycosyl phosphites and phosphates
- for phosphorylating the alcohols
- in the preparation of 6-dibenzylphosphate-1,3,5-tri-O-PMB-myo-inositol
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup