359513
1-Acetylpiperazine
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
31-34 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
Chaîne SMILES
CC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup