349399
Platinum
wire, diam. 1.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Platinum black, Platinum element
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
wire
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
1.5 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable