Key Documents
340960
Sigma-Aldrich
L-Leucine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(15NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-GEERXGHESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable