334537
Potassium perruthenate
Synonyme(s) :
Potassium ruthenium oxide, Potassium ruthenium tetraoxide, Potassium tetraoxoruthenium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
≥49.0% (gravimetric)
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[O-][Ru](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Ru/q+1;;;;-1;
Clé InChI
RDFCRPAXZNYVJH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges