331090
Bis(dibutylchlorotin(IV)) oxide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
109-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)O[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.2ClH.O.2Sn/c4*1-3-4-2;;;;;/h4*1,3-4H2,2H3;2*1H;;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
MWFOVBOCPFXQMF-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges