Key Documents
329347
Sigma-Aldrich
Ethanol-2,2,2-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol-2,2,2-d3
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
49.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3611 (lit.)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-FIBGUPNXSA-N
Description générale
Ethanol-2,2,2-d3 is an isotope-labeled analog of ethanol, wherein methyl protons are replaced by deuterium.
Application
Ethanol-2,2,2-d3 can be used as a deuterated solvent in NMR-based research and analysis.
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
The orientations and dynamics of ethanol guest molecules in the clathrate of Dianin's compound: A 2H-nuclear magnetic resonance single crystal study
Bernhard T, et al.
Molecular Physics, 77, 1123-1152 (1992)