325988
Thulium(III) carbonate hydrate
99.99%
Synonyme(s) :
Carbonic acid thulium(III) salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Pertinence de la réaction
core: thulium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Tm/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Clé InChI
DMOSHJIOLRHSGW-UHFFFAOYSA-H
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable