323330
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Composition
Degree of hydration, 1-2
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- Pt/carbon support hybrids.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable