Principaux documents
309664
Sigma-Aldrich
[1R-(2-endo,3-exo)]-3-Hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-acetic acid
99%
Synonyme(s) :
(−)-Isoborneolacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
Pf
107-111 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]2CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O3/c1-11(2)8-4-5-12(11,3)10(15)7(8)6-9(13)14/h7-8,10,15H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8+,10+,12-/m0/s1
Clé InChI
LWVQRKXAZCLJPX-PUJIEXKFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable