308560
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide
98%
Synonyme(s) :
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
257-261 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Clé InChI
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges