308323
cis-Stilbene oxide
97%
Synonyme(s) :
cis-2,3-Diphenyloxirane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
38-40 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14+
Clé InChI
ARCJQKUWGAZPFX-OKILXGFUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup