307734
Lead(II) sulfate
98%
Synonyme(s) :
Anglesite
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Densité
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pb/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.