298190
Cerium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9%
Synonyme(s) :
Cerium trichloride, Cerous chloride
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Pureté
99.9%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
848 °C (lit.)
Densité
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Application
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2