Principaux documents
296686
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Tetrahydro-3-furanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
4652609
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +17.5°, c = 2.4 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1
Clé InChI
XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter