Key Documents
295175
Sigma-Aldrich
Chlorotrifluoromethane
≥99%
Synonyme(s) :
CFC-13
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CClF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99%
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Cl
InChI
1S/CClF3/c2-1(3,4)5
Clé InChI
AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in lecture bottle
Produits recommandés
Brass control valve Z146943 or either of brass regulators Z146706 and Z146714 is recommended.
Pictogrammes
Gas cylinderExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)