Principaux documents
291846
Sigma-Aldrich
Magnesium ethoxide
98%
Synonyme(s) :
Magnesium ethylate
About This Item
Formule linéaire :
Mg(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.43
Beilstein:
3678841
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
granular
Pertinence de la réaction
core: magnesium
Chaîne SMILES 
CCO[Mg]OCC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges