289108
Chloro(dimethyl)octadecylsilane
95%
Synonyme(s) :
Dimethyloctadecylchlorosilane, Octadecyldimethylchlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
145-155 °C/0.005 mmHg (lit.)
Pf
28-30 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C20H43ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(2,3)21/h4-20H2,1-3H3
Clé InChI
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges