Key Documents
288179
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Synonyme(s) :
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24Cl3CrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
143 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges