285005
D-Allose
98%
Synonyme(s) :
β-D-Allopyranose, β-D-Allose, All
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]19/D +15°, c = 3.8 in H2O
Pf
148-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QZABAPFNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable