280550
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine, Diphenylpyraline hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
203-205 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
Cl[H].CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H
Clé InChI
LPRLDRXGWKXRMQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable