267007
Nickel
foil, thickness 0.25 mm, 99.995% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.25 mm
Point d'ébullition
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.