259004
3,6-Dibromocarbazole
97%
Synonyme(s) :
3,6-Dibromo-9-H-carbazole, 3,6-Dibromo-9H-carbazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
204-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc2[nH]c3ccc(Br)cc3c2c1
InChI
1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H
Clé InChI
FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable