255459
Arsenic(V) oxide hydrate
97%
Synonyme(s) :
Arsenic pentoxide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Composition
Degree of hydration, ~3
Densité
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
Clé InChI
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges